Få mere at vide
5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 15448947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448947 5 g 5g
15458947 250 mg 250mg
15438947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52308.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 503555-96-2 | C12H14ClNO4 | 271,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503555-96-2
Molekylær formel C12H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 271.70
MDL nummer MFCD02682166
InChI nøgle QNRXWUBPCIBQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, n-boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-boc-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-5-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-9ci
PubChem CID 22291441
IUPAC navn 2-chlor-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(C(O)=O)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 271.7
Procent renhed ≥98%