Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15490206
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. 15490206
Brand: Alfa Aesar™ H52919.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
CAS 871329-73-6
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Molekylær formel C14H16BNO4S
MDL nummer MFCD07363760
Mængde 250 mg
Synonym n-benzyl 3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 5-n-benzylsulfamoyl-2-methylphenyl boronic acid, 5-benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, 4-n-benzylsulphamoyl-2-boronotoluene, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide, 5-benzylsulfamoyl-2-methylphenylboronic acid, boronic acid,b-2-methyl-5-phenylmethyl amino sulfonyl phenyl, acmc-209qgg, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 4-n-benzylsulfamoyl-2-boronotoluene
InChI nøgle VFDVOIFZPBZUIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
IUPAC navn [5-(benzylsulfamoyl)-2-methylphenyl]boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 305.155
PubChem CID 44119420
Formel vægt 305.16
Procent renhed 97%