Få mere at vide
5-Benzyloxyindol, 94%, kan indeholde op til ca. 7% toluen
Artikelnummer. 11436217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436217 25 g 25g
11416217 1 g 1g
11426217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25143.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1215-59-4 | C15H13NO | 223,275 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215-59-4
Molekylær formel C15H13NO
Molekylvægt (g/mol) 223.275
MDL nummer MFCD00005676
InChI nøgle JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
PubChem CID 14624
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-indol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxyindole
Smeltepunkt 96 °C til 101 °C
Assay Procent Noter kan indeholde op til≈ 7% toluen
Mængde 25 g
Beilstein 173532
Formel vægt 223.28
Procent renhed 94%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.