Få mere at vide
5-Benzyloxyindole, 94%, may contain up to ca 7% toluene
Artikelnummer. 11416217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416217 1 g 1g
11426217 5 g 5g
11436217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25143.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1215-59-4 | C15H13NO | 223.275 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215-59-4
Molekylær formel C15H13NO
Molekylvægt (g/mol) 223.275
MDL nummer MFCD00005676
InChI nøgle JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
PubChem CID 14624
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-indol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxyindole
Smeltepunkt 96°C to 101°C
Assay Procent Noter kan indeholde op til≈ 7% toluen
Mængde 1 g
Beilstein 173532
Formel vægt 223.28
Procent renhed 94%