missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10189739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10189739 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10189739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433430010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
CAS 6953-22-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 241°C to 242°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C16H13NO2
MDL nummer MFCD00014562
Mængde 1 g
Synonym 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
InChI nøgle DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 251.28
PubChem CID 81398
Formel vægt 251.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.