Få mere at vide
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11344464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344464 1 g 1g
11364464 250 mg 250mg
11354464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01117.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6953-22-6 | C16H13NO2 | 251.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6953-22-6
Molekylær formel C16H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 251.285
MDL nummer MFCD00014562
InChI nøgle DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
PubChem CID 81398
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 239°C to 242°C
Mængde 1 g
Beilstein 208873
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 251.28
Procent renhed 98%