Få mere at vide
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 96%
Artikelnummer. 11439290
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439290 250 mg 250mg
11449290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50173.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56795-92-7 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56795-92-7
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.273
MDL nummer MFCD00191784
InChI nøgle OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
PubChem CID 5114536
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 252.28
Procent renhed 96%