Få mere at vide
5-(benzyloxy)-2-brom-4-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702325
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10334102
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00837DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-88-6
Molekylær formel C14H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 292.176
MDL nummer MFCD04973043
InChI nøgle FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
IUPAC navn 2-brom-4-methyl-5-phenylmethoxyanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 292.17
Procent renhed 97%