Få mere at vide
5-(benzyloxy)-2-brom-4-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334102
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10334102 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10314202 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334102 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00837DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-88-6
Molekylær formel C14H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 292.176
MDL nummer MFCD04973043
InChI nøgle FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
IUPAC navn 2-brom-4-methyl-5-phenylmethoxyanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 292.17
Procent renhed 97%