Få mere at vide
5-benzoylpentansyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318085
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318085 1 g 1g
11328085 5 g 5g
11338085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08290.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4144-62-1 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4144-62-1
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00014380
InChI nøgle AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
PubChem CID 223595
IUPAC navn 6-oxo-6-phenylhexansyre
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzoylpentanoic acid
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 1 g
Beilstein 1961325
Formel vægt 206.24
Procent renhed 99%