Få mere at vide
5-aminosalicylsyre (mesalazin), TRC
Artikelnummer. 30136102
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136102 25 g
30133522 100 g
17931385 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25810025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-57-6
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Synonym Salicylic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Aminosalicylic acid, Apriso, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Colasa, Delzicol, Fisalamine, Fivasa, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesalazine, Mesalsal, Mesasal, Mezavant, NSC 38877, Novo-5 ASA, Pentasa, Rovasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesalazine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 153.0426