Få mere at vide
5-Aminosalicylic acid, 99%
Artikelnummer. p-58532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10347210
Brand: Thermo Scientific Acros 134330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-57-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007877
InChI nøgle KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminosalicylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 283.0°C
Farve Beige-brun til grå
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(OH)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 5974
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver