Få mere at vide
5-aminosalicylsyre, 95%
Artikelnummer. 11466846
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466846 100 g 100g
11476846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23970.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
5-aminosalicylsyre anvendes til fremstilling af gastrointestinale antiinflammatoriske midler. Det er en metabolit af sulfasalazin. Det fungerer som et lægemiddel involveret i behandlingen af Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Desuden bruges det til at fremstille farvestoffer og lysfølsomt papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Noter
Fugt-, luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-57-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007877
InChI nøgle KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminosalicylic acid
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 2090421
Merck Index 14,5904
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 95%