Få mere at vide
5-aminoindan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099411
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10099411 1 g 1g
10650866 5 g 5g
10081964 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099411 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB01003DA
Kemiske identifikatorer
CAS 3470-54-0
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
InChI nøgle HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoindan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%