Få mere at vide
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-1,3-benzendicarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30136906
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136906 250 mg
30138205 50 mg
30007484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA601920250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76801-93-9
Molekylær formel C14 H18 I3 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 705.02
Synonym 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A
IUPAC navn 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid
SMIL Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
Formel vægt 704.833