Få mere at vide
5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396925
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396925 25 g 25g
10591312 1 g 1g
10406672 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396925 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01487EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6453-58-3
Molekylær formel C13H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 278.312
MDL nummer MFCD00063011
InChI nøgle RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
PubChem CID 273355
IUPAC navn 2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Mængde 25 g
Formel vægt 278.31
Procent renhed 97%