Få mere at vide
5-amino-2-nitrobenzoesyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∽240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2107512 |
| Formel vægt | 182.14 |
| Procent renhed | 95% |