Få mere at vide
5-amino-2-nitrobenzoesyre, 95%
Artikelnummer. 11382937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382937 5 g 5g
11372937 1 g 1g
11392937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16225.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13280-60-9 | C7H6N2O4 | 182,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13280-60-9
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.135
MDL nummer MFCD00035748
InChI nøgle KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-nitro, 3-carboxy-4-nitroaniline, 5-amino-2-nitro-benzoic acid, pubchem4983, acmc-1bxcb, intermediates-zcf02020, 5-amino-2-nitrobenzoicacid, 6-nitro-m-anthranilic acid
PubChem CID 83298
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2107512
Formel vægt 182.14
Procent renhed 95%