Få mere at vide
5-amino-2-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487958
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487958 25 g 25g
15477958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61422.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 50670-64-9 | Molecular Formula: C8H8N2 | Molecular Weight: 132.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50670-64-9
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.166
MDL nummer MFCD00017608
InChI nøgle YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 88 °C til 91 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof