Få mere at vide
5-amino-2-methylbenzensulfonamid, 96%
Artikelnummer. 15446967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446967 5 g 5g
15436967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34056.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6973-09-7
MDL nummer MFCD06681071
ChEBI CHEBI:29013
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 163 °C til 164 °C
Molekylær formel C31H48O6
Mængde 5 g
Synonym fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
InChI nøgle IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
SMIL CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
IUPAC navn (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3 ,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yliden]-6-methylhept-5-enoic syre
Molekylvægt (g/mol) 516.72
PubChem CID 3000226
Formel vægt 186.23
Procent renhed 96%