Få mere at vide
5-amino-2-methylbenzensulfonamid, 96%
Artikelnummer. 15436967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436967 1 g 1g
15446967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34056.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6973-09-7
MDL nummer MFCD06681071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 163°C to 164°C
Molekylær formel C7H10N2O2S
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
InChI nøgle KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 186.23
PubChem CID 235511
Formel vægt 186.23
Procent renhed 96%