Få mere at vide
5-amino-2-cyanobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| CAS | 654-70-6 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.13 |
| Formel vægt | 186.0405 |