Få mere at vide
5-amino-2-cyanobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30180037
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180037 50 g
30179849 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60363050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 654-70-6
Molekylær formel C8 H5 F3 N2
Molekylvægt (g/mol) 186.13
Synonym 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
IUPAC navn 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Formel vægt 186.0405