Få mere at vide
5-amino-2-chlorbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753631 100 g Glasflaske 100g
10686324 5 g Glasflaske 5g
10284220 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103371000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-51-4
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
MDL nummer MFCD00007846
InChI nøgle ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
IUPAC navn 4-chlor-3-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.0°C to 38.0°C
Farve Orange eller lyserød til hvid
Kogepunkt 85.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 134°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(Cl)CF3
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 195.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.