Få mere at vide
5-amino-2-chlorobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11383556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383556 100 g 100g
11373556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14501.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-54-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007845
InChI nøgle GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC navn 5-amino-2-chlorbenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.5
Mængde 100 g
Beilstein 2090422
Formel vægt 171.58
Procent renhed ≥98%