Få mere at vide
5-Amino-2-chlorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462142 100 g 100g
15452142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335251000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
May develop some turbidity or precipitate may partially crystallize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-54-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007845
InChI nøgle GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC navn 5-amino-2-chlorobenzoic acid
SMIL NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 184.0°C to 188.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Formel vægt 171.58
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.