Få mere at vide
5-Amino-2-bromobenzoic acid, 95%
Artikelnummer. 15426848
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426848 25 g 25g
15416848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60382.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2840-02-0 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-02-0
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD07368968
InChI nøgle FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-benzoic acid, 4-bromo-3-carboxyaniline, benzoic acid,5-amino-2-bromo, benzoic acid, 5-amino-2-bromo, pubchem4637, acmc-209h2e, 5-amino-2-bromobenzoicacid, 2-bromo-5-aminobenzoic acid, ksc561g5h, 5-amino-2-bromo benzoic acid
PubChem CID 2769624
IUPAC navn 5-amino-2-bromobenzoic acid
SMIL NC1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-bromobenzoic acid
Smeltepunkt 171°C to 179°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 216.03
Procent renhed 95%