Få mere at vide
5-Amino-2,4-difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494487
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15494487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31845.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 639858-45-0
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.119
MDL nummer MFCD07368848
InChI nøgle AMOPVOVLPZDNMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-aminobenzoic acid, 5-amino-2,4-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2,4-difluoro
PubChem CID 21049431
IUPAC navn 5-amino-2,4-difluorobenzoic acid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1N)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,4-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt ∽173°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 173.12
Procent renhed 98%