Få mere at vide
5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10430584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10430584 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10684005 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07848CB
Kemiske identifikatorer
CAS 62564-90-3
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.131
MDL nummer MFCD08690324
InChI nøgle NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
PubChem CID 12332515
IUPAC navn 5-amino-1-methylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%