Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 48,0 °C til 52,0 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Vis mere |