Få mere at vide
5-Acetyluracil, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498550
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498550 5 g 5g
11408560 1 g 1g
11418560 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044378.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6214-65-9
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.13
MDL nummer MFCD00151968
InChI nøgle YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
SMIL CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyluracil
Mængde 5 g
IUPAC navn 5-acetyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formel vægt 154.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder