Få mere at vide
5-acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465103
Skift visning
Mængde:
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465103 0.5 g 0.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12765.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88653-55-8 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Kogepunkt 95 °C til 97 °C (0,5 mmHg)
Molekylær formel C7H5NOS
MDL nummer MFCD00052314
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1306961
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
InChI nøgle VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
IUPAC navn 5-acetylthiophen-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 151.183
PubChem CID 2747565
Formel vægt 151.19
Procent renhed 97%