Få mere at vide
5-acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612665
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10612665 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10556423 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10236004 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00354DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 88653-55-8
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
InChI nøgle VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC navn 5-acetylthiophen-2-carbonitril
SMIL CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 151.19
Procent renhed 97%