Få mere at vide
5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 11348216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348216 25 g 25g
11328216 1 g 1g
11338216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15221.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 206551-43-1
Molekylær formel C6H7BO3S
Molekylvægt (g/mol) 169.989
MDL nummer MFCD01075681
InChI nøgle DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
IUPAC navn (5-acetylthiophen-2-yl)borsyre
SMIL B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 142°C to 148°C
Mængde 25 g
Beilstein 8681302
Formel vægt 170
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.