Få mere at vide
5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 11328216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328216 1 g 1g
11338216 5 g 5g
11348216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15221.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206551-43-1
Molekylær formel C6H7BO3S
Molekylvægt (g/mol) 169.989
MDL nummer MFCD01075681
InChI nøgle DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
IUPAC navn (5-acetylthiophen-2-yl)borsyre
SMIL B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 142°C to 148°C
Mængde 1 g
Beilstein 8681302
Formel vægt 170
Procent renhed 98%