Få mere at vide
5-acetylsalicylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479133
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479133 5 g 5g
11489133 25 g 25g
11499133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11663.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13110-96-8
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00013978
InChI nøgle NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83151
IUPAC navn 5-acetyl-2-hydroxybenzoesyre
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylsalicylic acid
Smeltepunkt 214°C to 216°C
Flammepunkt 250°C (482°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2096968
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Formel vægt 180.15
Procent renhed ≥98%