Få mere at vide
5-acetyl-2-thiophencarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768423 1 g 1g
10239352 250 mg 250mg
10002314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10768423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01240DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4565-29-1
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.183
InChI nøgle ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC navn 5-acetylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 154.19
Procent renhed 97%