Få mere at vide
5-Acetyl-2-methoxypyridin, 97%
Artikelnummer. 11986381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986381 1 g 1g
11916391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 213193-32-9 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213193-32-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
InChI nøgle RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-methoxypyridine, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethanone, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-methoxy-3-pyridyl ethanone, ethanone, 1-6-methoxy-3-pyridinyl, 3-acetyl-6-methoxypyridine, 1-6-methoxy-3-pyridinyl ethanone, pubchem16770, acmc-209fj4, 2-methoxy-5-acetylpyridine
PubChem CID 10534837
IUPAC navn 1-(6-methoxypyridin-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-methoxypyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 54,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Acetyl-2-methoxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.