Få mere at vide
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535754
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10535754 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 10535754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01472EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 40187-51-7
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
InChI nøgle LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
IUPAC navn 5-acetyl-2-hydroxybenzamide
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 179.17