Få mere at vide
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479756
Skift visning
Mængde:
0.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479756 0.5 g 0.5g
11469756 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20265.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90843-31-5
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00068033
InChI nøgle MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 120°C to 121°C (15 mmHg)
Mængde 0.5 g
Beilstein 131198
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%