Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10752201 2 g 2g
10205500 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163400020
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10551-58-3 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10551-58-3
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00003233
InChI nøgle QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetoxymethyl-2-furaldehyde, 5-formylfuran-2-yl methyl acetate, 5-acetoxymethylfurfural, 5-acetoxymethyl furfural, 5-formylfurfuryl acetate, 5-formyl-2-furyl methyl acetate, unii-5hh6180xyd, 5-acetoxymethyl furfural amf, 2-furancarboxaldehyde, 5-acetyloxy methyl
PubChem CID 66349
IUPAC navn (5-formylfuran-2-yl)methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Farve Brun
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2 g
Beilstein 18, 15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller