Få mere at vide
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418957
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11418957 10 g 10g
11428957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11418957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20568.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4368-83-6
Molekylær formel C9H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 224.172
MDL nummer MFCD00035889
InChI nøgle ZSHFMOUMOUOGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamido-2-nitrobenzoic acid, 5-acetylamino-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-nitro, 2-nitro-5-acetylaminobenzoic acid, 5-acetamido-2-nitrobenzoicacid, pubchem13220, acmc-209jv7, 5-acetamido-2-nitrobenzoic
PubChem CID 78076
ChEBI CHEBI:86569
SMIL CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid
Mængde 10 g
Formel vægt 224.17
Procent renhed 98%