Få mere at vide
5-acetamido-2-aminobenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11327656
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327656 5 g 5g
11337656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11256.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50670-83-2
Molekylær formel C9H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00060120
InChI nøgle GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
IUPAC navn 5-acetamido-2-aminobenzoesyre
SMIL CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Smeltepunkt ∽230°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2726882
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%