Få mere at vide
5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO2/c1-5-9-11-13(7-3)15(17-19)16(18)14(8-4)12-10-6-2/h13-14,16,18-19H,5-12H2,1-4H3/b17-15+ |
| Formel vægt | 271.2511 |