CAS RN 6873-77-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime, TRC
CAS: 6873-77-4 Molekylær formel: C16H33NO2 Molekylvægt (g/mol): 271.44 Synonym: 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanonoxime,5,8-Diethyl-7-hydroxydodecan-6-oxime,5,8-Diethyl-7-hydroxydodecane-6-oxime,LIX 63 IUPAC navn: (7E)-5,8-diethyl-7-hydroxyiminododecan-6-ol SMIL: CCCCC(CC)C(O)\C(=N\O)\C(CC)CCCC