Få mere at vide
5,7-Dimethylisatin, 96%
Beskrivelse
5,7-Dimethylisatin bruges til at fremstille cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-eddikesyreethylester ved knoevenagelkondensation med cyanoeddikesyreethylester. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5,7-Dimethylisatin bruges til at fremstille cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-eddikesyreethylester ved knoevenagelkondensation med cyanoeddikesyreethylester. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dimethylisatin |
| Smeltepunkt | 244 °C til 248 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 143679 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 175.19 |
| Procent renhed | 96% |