Få mere at vide
5,7-Dimethylisatin, 96%
Artikelnummer. 11317716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317716 5 g 5g
11327716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11332.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.80 DKK
    953.65 DKK / 5g
    Spare 158.15 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 39603-24-2 | C10H9NO2 | 175,187 g/mol
5,7-Dimethylisatin bruges til at fremstille cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-eddikesyreethylester ved knoevenagelkondensation med cyanoeddikesyreethylester. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,7-Dimethylisatin bruges til at fremstille cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-eddikesyreethylester ved knoevenagelkondensation med cyanoeddikesyreethylester. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39603-24-2
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00047219
InChI nøgle HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
PubChem CID 38296
IUPAC navn 5,7-dimethyl-lH-indol-2,3-dion
SMIL CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dimethylisatin
Smeltepunkt 244 °C til 248 °C
Mængde 5 g
Beilstein 143679
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 96%