Få mere at vide
5,7-Difluoro-1-indanon, 97%
Artikelnummer. 15440438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440438 5 g 5g
15430438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54002.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 84315-25-3 | C9H6F2O | 168,14 g/mol
5,7-difluor-1-indanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,7-difluor-1-indanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,081 g/L 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84315-25-3
Molekylær formel C9H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 168.14
MDL nummer MFCD09908161
InChI nøgle XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
PubChem CID 11789595
IUPAC navn 5,7-difluor-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Difluoro-1-indanone
Smeltepunkt 81 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand 0,081 g/L 25 °C.
Formel vægt 168.14
Procent renhed 97%