Få mere at vide
5,7-difluor-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15430438
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15430438 1 g 1g
15440438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15430438 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54002.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84315-25-3 | C9H6F2O | 168.14 g/mol
5,7-difluor-1-indanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,7-difluor-1-indanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,081 g/L 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84315-25-3
Molekylær formel C9H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 168.14
MDL nummer MFCD09908161
InChI nøgle XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
PubChem CID 11789595
IUPAC navn 5,7-difluor-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,7-Difluoro-1-indanone
Smeltepunkt 81°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water 0.081g/L 25°C.
Formel vægt 168.14
Procent renhed 97%