Få mere at vide
5,7-dichlor-1-indanon, 97%
Artikelnummer. 15440448
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440448 1 g 1g
15450448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54007.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 448193-94-0 | C9H6Cl2O | 201,05 g/mol
5,7-Dichlor-1-indanon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5,7-Dichlor-1-indanon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 448193-94-0
Molekylær formel C9H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 201.05
MDL nummer MFCD09908160
InChI nøgle TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-2,3-dihydro, 5,7-dichloroindan-1-one, acmc-1asf2
PubChem CID 22292346
SMIL ClC1=CC(Cl)=C2C(=O)CCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dichloro-1-indanone
Smeltepunkt 98°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 5,7-dichlor-2,3-dihydro-lH-inden-1-on
Formel vægt 201.05
Procent renhed 97%